Fontos dokumentumok
50166-U
Nucleosil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Szinonimák:
C18 Nucleosil column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
termékcsalád
Nucleosil®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Nucleosil®
a címkézés mértéke
15% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4 mm
külső felület
350 m2/g
matrix
octadecyl
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
  • HPLC analysis of mitoxantrone in mouse plasma and tissues: application in a pharmacokinetic study.: This study demonstrates the application of HPLC using a Nucleosil® C18 column for analyzing mitoxantrone levels in mouse plasma and tissues, providing valuable data for pharmacokinetic evaluations (An et al., 2010).
  • Determination of pKa values of nonsteroidal anti-inflammatory drug-oxicams by RP-HPLC and their analysis in pharmaceutical dosage forms.: This research utilizes the Nucleosil® C18 HPLC column to determine the pKa values of oxicams, aiding in the quality control of pharmaceutical formulations (Demiralay et al., 2009).
  • Development of an analytical method for the determination of beta2-agonist residues in animal tissues by high-performance liquid chromatography with on-line electrogenerated [Cu(HIO6)2]5- -luminol chemiluminescence detection.: The study describes a method using a Nucleosil® C18 column to detect beta2-agonist residues, showcasing its sensitivity and application in food safety analysis (Zhang et al., 2007).
  • Assay of artemether, methylparaben, and propylparaben in a formulated pediatric antimalarial dry suspension.: Utilizing the Nucleosil® C18 column, this study establishes an assay for key components in pediatric antimalarial formulations, contributing to better quality control (Atemnkeng et al., 2007).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)