Fontos dokumentumok
50201-U
Partisil C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Szinonimák:
Partisil HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
25 cm × 4.6 mm
külső felület:
350 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
silica phase
pórusméret:
85 Å
Terméknév
Partisil Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L27
Minőségi szint
termékcsalád
Partisil
gyártó/kereskedő neve
Partisil
parameter
≤70 °C temp. range
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
350 m2/g
mátrix aktív csoport
silica phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
85 Å
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)