Fontos dokumentumok
57902-U
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)
df 65 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler, needle size 23 ga, metal alloy fiber
About This Item
Javasolt termékek
material
metal alloy fiber
plain pink hub
Minőségi szint
tűméret
23 ga
kiszerelés
pkg of 1 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PDMS/DVB coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)