58711
Tube Fitting, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer), (natural color)
About This Item
Javasolt termékek
material
(natural color)
natural polypropylene nut
stainless steel washer
kiszerelés
pkg of 10 ea
szerelvény
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer)
kompatibilitás
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
Általános leírás
- Chemically inert
- Zero dead volume, small bore
- Autoclavable
- 500 psi (35 kg/cm3) pressure rating
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)