Merck
57332
Supelco
Thermometer
L 5 in., temperature -10-110 °C
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
material
glass fiber
parameter
-10-110 °C temperature
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
Hosszúság
5 in.
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with SPME sampling stand
Általános leírás
For monitoring sample temperature when using the SPME sampling stand and a heat/stir plate.
Alkalmazás
Thermometer was used in controlling the temperature of the sample during SPME analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Central nervous system, hearing organs
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F
Lobbanási pont (C)
44 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons by SPME-GC-FID in environmental and tap waters.
Coelho, Emanuel, Celia Ferreira, and Cristina MM Almeida.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 19, 1084-1097 (2008)