Fontos dokumentumok
Z125369
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Straight, joint: ST/NS 14/20, thread I.D. 7.0 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
címke
A
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 502826
menet belső átmérő
7.0 mm
Általános leírás
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Jogi információk
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
cserealkatrész
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)