Fontos dokumentumok
Z423386
Easy-Read® thermometer
temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
Szinonimák:
immersion thermometer
About This Item
UNSPSC kód:
41112303
NACRES:
NB.79
Jellemzők
immersion level 50 mm
kiszerelés
pack of 1 ea
pack of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
HB Instruments B60300-0100
hőmérséklet-mérési tartomány
-10-150 °C
Hosszúság
200 mm
külső átmérő
6-7 mm
Általános leírás
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
Alkalmazás
Easy-Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
Jogi információk
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)