G000517
GC Analysis of Pyrazines in Peanut Butter on SUPELCOWAX 10 after SPME using 50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
tesztelési paraméterek
sample/matrix: 5 g peanut butter in 40 mL vial
SPME fiber: divinylbenzene-Carboxen-polydimethylbenzene StableFlex (57328-U)
extraction: headspace, 30 min at 65 °C in heating block
desorption process: 270 °C for 5 min
column: SUPELCOWAX 10, 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm (24079)
oven: 40 °C (5 min) to 230 °C at 4 °C/min
inj. temp.: 270 °C
injection: splitless/split, closed 0.5 min, 270 °C, with 0.75 mm liner
detector: ion trap mass spectrometer, m/z =30-350 at 0.6 sec/scan. Selected ions used for quantitation.
carrier gas: Helium, 30 cm/sec
liner: 0.75 mm
sample: peanut butter
alkalmasság
application for SPME
alkalmazás(ok)
agriculture
food and beverages
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
SPME (szolid fázisú mikroextrakciós) szál
Standard
analitikai oszlop
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)