Fontos dokumentumok
52578-U
Supelco
Supelclean PSA SPE Tube
bed wt. 200 mg, volume 3 mL, pk of 54
Szinonimák:
PSA SPE cartridge tube, 3 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed wt., 200 mg
kiszerelés
pk of 54
a címkézés mértéke
8.4% C loading
3.3% N loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
500 m2/g
térfogat
3 mL
felület bevonatolás
surface coverage 2.35 μmol/m2
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
mátrix aktív csoport
ethylenediamine-N-propy bonding, polymerically bonded
részecskeméret
50 μm
pórusméret
70 Å pore size
pKa 
(1) 10.1, (2) 10.9
kapacitás
0.98-1.05 meq/g capacity
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
ion exchange
normal phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Normal-phase and anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Polymerically bonded, ethylenediamine-N-propyl phase that contains both primary and secondary amines
  • A weak anion exchanger with a pKa of 10.1 and 10.9
  • Similar to aminopropyl SPE phases (NH2) in terms of selectivity, but has a much higher capacity due to presence of secondary amine (0.98-1.05 meq/g)
  • Strong affinity and high capacity for removing fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars when conducting multi-residue pesticide analysis in foods
  • Has been shown to significantly reduce matrix-enhancement effects encountered during the GC analysis of food products
  • Tested for superior cleanliness using GC-FID and GC-MS
  • Bidentate nature of ligand allows for chelation
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
respiratory tract irritation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.