Fontos dokumentumok
504483
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
Anyagok
polypropylene hardware
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 100 mg
kiszerelés
pk of 108
a címkézés mértéke
5% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
térfogat
1 mL
Mátrix
silica gel base material (irregularly shaped)
mátrix aktív csoport
amino bonding
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Általános leírás
Supelclean LC-NH2 SPE Tube is used to extract moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>464.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 240 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)