Fontos dokumentumok
57203
Supelco
Supelclean LC-SAX SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
kiszerelés
pkg of 100 g
Minőségi szint
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
mátrix aktív csoport
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
ion exchange
ion exchange
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.