Fontos dokumentumok
57183
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 20mL SPE Tube, pk of 40
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
leírás
for SPE Tube
Minőségi szint
kiszerelés
pk of 40
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
pórusméret
20 μm
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with 20mL SPE Tube
Általános leírás
Frits are critical components of the HPLC system design and act as a depth filter for the concurrent physical removal of small molecules. Frits are available in various materials. Medium, 20 μm porosity frits are used for crystalline precipitates and extraction applications.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)