Fontos dokumentumok
57118-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 20 mL, pre-fritted, pk of 20
Szinonimák:
pk 20, Empty Fritted 20-ml SPE Tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.21
Anyagok
polypropylene
Minőségi szint
leírás
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
kiszerelés
pk of 20
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
20 mL
pórusméret
20 μm
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)