Fontos dokumentumok
57042
Supelco
Visprep SPE Manifold Test Tubes, 10 x 75 mm
pk of 12
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
kiszerelés
pk of 12
Minőségi szint
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
méret
10 mm × 75 mm
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
Visprep SPE manifold test tubes, 10 x 75 mm are technically used for a 12-port or 24-port Visiprep SPE vacuum manifold.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)