CLS430157
Corning® culture tubes
15 mL culture tubes, 16 x 125 mm, w/ screw top plug seal cap, polystyrene, non-treated, sterile, 500/cs
Szinonimák:
cell culture tubes, plastic test tubes, plastic test tubes with caps, test tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
cap (plugseal)
polystyrene
round bottom tube
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap threaded; plug seal
disposable
Bottom style: round
kiszerelés
pack of 50
case of 500
gyártó/kereskedő neve
Corning 430157
kapacitás
15 mL
átmérő × H
16 mm × 125 mm
szín
clear
Tulajdonságok és előnyök
- Corning® cell culture tubes are manufactured from optically clear polystyrene.
- Features a threaded plug seal cap to maximize sample recovery and prevent leakage.
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic.
- Non-treated surface is ideal for non-adherent cell culture.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)