CLS9944513
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 10.0 mL
Szinonimák:
culture tube, culture tubes, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass
round bottom tube
leírás
dispenser arrangement
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
cap: no
kiszerelés
pkg of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 99445-13
külső átmérő × H
13 mm × 100 mm
kapacitás
10.0 mL
szín
clear
alkalmasság
suitable for (culture)
Általános leírás
Alkalmazás
- air oxidation of 1-palmitoyl-2-arachidonyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PAPC) and oxidized phospholipid quantification extraction from plasma
- vacuole lipid extraction and measurement of vacuole lipid and protein levels
Tulajdonságok és előnyök
- Made up of borosilicate glass that minimizes pH changes and potential contaminants excreted from soda-lime glass
- Packed as dispenser packs that are easy to open and use
- Product does not contain animal-derived materials
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.