Fontos dokumentumok
47537-U
Supelco
52 Component Indoor Air Standard
certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol: water (95:5)
Szinonimák:
Japanese Indoor Air Standard Mix
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
100 μg/mL each component in methanol: water (95:5)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Acetone
    Benzene
    Bromodichloromethane
    1-Butanol
    2-Butanone
    Butyl acetate
    Carbon tetrachloride
    Chloroform
    Decanal
    Decane
    Dibromochloromethane
    1,4-Dichlorobenzene
    1,2-Dichloroethane
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    2,4-Dimethylpentane
    Dodecane
    Ethanol
    Ethyl acetate
    Ethylbenzene
    2-Ethyltoluene
    3-Ethyltoluene
    4-Ethyltoluene
    Heptane
    Hexadecane
    Hexane
    (R)-(+)-Limonene
    4-Methyl-2-pentanone
    Nonanal
    Nonane
    Octane
    Pentadecane
    (−)-α-Pinene
    (−)-β-Pinene
    1-Propanol
    2-Propanol
    Styrene
    Tetrachloroethylene
    Tetradecane
    Durene
    Toluene
    1,1,1-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Tridecane
    1,2,3-Trimethylbenzene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Mesitylene
    2,2,4-Trimethylpentane
    Undecane
    m-Xylene
    o-Xylene
    p-Xylene
    Összes mutatása (52)
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)