Merck
568230-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
25 cm × 10 mm
külső felület:
100 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C18 (octadecyl) phase
pórusméret:
300 Å
Mátrix:
silica particle platform
fully porous particle
Terméknév
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Discovery®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
9.2% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 10 mm
külső felület
100 m2/g
felület bevonatolás
3.6 μmol/m2
Mátrix
silica particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
300 Å
működési pH
2-8
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Peptide maps generated by RP-HPLC provide valuable information about protein structure, stability, and purity. To be effective, the RP-HPLC column must be able to resolve a high percentage of the peptides in the sample. The more peptides, the better the information. Discovery BIO Wide Pore C18 gives unsurpassed RP-HPLC resolution of peptide maps from enzymatic digests. The improvements in silica and bonded-phase chemistry we have incorporated into the Discovery BIO Wide Pore line improve resolution by increasing efficiency and reducing the peak tailing. An added benefit to this is the ability to analyze peptides without TFA in the mobile phase, thereby increasing the LC-MS signal.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.