Fontos dokumentumok
1.51487
Supelco
Pre-Column holder for HPLC Columns
for direct coupling of LiChroCART 4-4 pre-Columns with Hibar® RT Columns
Szinonimák:
pre-column holder for TM=["LICHROCART"] guard cartridges
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Pre-column holder for direct coupling of LiChroCART 4-4 pre-columns with Hibar® RT columns,
parameter
250 bar pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
elválasztástechnika
supercritical fluid (SFC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
This precolumn holder is suitable for direct connection to Hibar® HPLC columns.
Analízis megjegyzés
Extent of testing: passes test
Jogi információk
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13