Fontos dokumentumok
567205-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Szinonimák:
Wide Pore C18 Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Discovery®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
9.2% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
100 m2/g
felület bevonatolás
3.6 μmol/m2
Mátrix
silica particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
300 Å
működési pH
2-8
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
- Kinetic performance comparison of superficially porous, fully porous and monolithic reversed-phase columns by gradient kinetic plots for the separation of protein biopharmaceuticals.: This study provides a detailed kinetic performance comparison of different types of reversed-phase HPLC columns, including the Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column. The research highlights its efficiency and resolution in separating complex protein biopharmaceuticals, making it a valuable tool for analytical chemists in biopharmaceutical analysis (Jaag et al., 2022).
- RP-LC x RP-LC analysis of a tryptic digest using a combination of totally porous and partially porous stationary phases.: This paper investigates the use of reverse-phase liquid chromatography (RP-LC) with both totally porous and partially porous stationary phases, including the BIO Wide Pore C18 HPLC Column, to analyze tryptic digests. The findings demonstrate its robustness and high resolution in proteomics applications, enabling precise peptide mapping and protein characterization (Mondello et al., 2010).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
antitest
előtét patron
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Supelco Preparative HPLC products for Pharmaceutical Development and Production
Related Content
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.