Fontos dokumentumok
Z680524
Duran® HPLC bottle pressure plus connection systems
volume 500 mL
Szinonimák:
1129821
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Csatlakozó
joint threadedGL 45
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 1129821
parameter
1.5 bar max. pressure
kapacitás
500 mL
átmérő × Ma
86 mm × 176 mm
térfogat
500 mL
Általános leírás
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete system comprising: Duran® pressure plus laboratory bottle with 4-port screw cap; four screw connections and silicone seals.
Connection of different hose diameters (1.6 and 3.2 mm) as well as sterile pressure equalization sets (membrane filter 0.2 μm) is possible.
Tulajdonságok és előnyök
• Accepts two different rigid or semi-rigid tubing diameters (1.6 or 3.2 mm)• Unused ports can be sealed with silicone blanking seals• Optional sterile pressure equalisation sets (0.2 µm syringe disc filter)• Complete system comprising: DURAN® pressure plus+ laboratory bottle with 4-port GL 45 screw cap (PP), four screw connections (black, M8 thread), and 12x silicone seals (4x 1.6 mm, 4x 3.2 mm and 4x blanks)
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
kiegészítő
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)