Merck
22041
Swagelok® Union
Swagelok® 200-6, stainless steel, 1/8 in., for connecting 1/8 to 1/8 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41115717
eCl@ss:
32035302
material
stainless steel
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Swagelok® 200-6
szerelvény
1/8 in.
kompatibilitás
for connecting 1/8 to 1/8 in.
Általános leírás
Nut and ferrules included.
Jogi információk
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Grob RL & Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 522-523 (2004)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)