Fontos dokumentumok
22999
Supelco
Valco® Unions
internal reducing, bore 0.75 mm, for connecting 1/8 to 1/16 in.
Szinonimák:
Internal reducing union
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
material
stainless steel (nuts and ferrules included)
kiszerelés
pkg of 1 ea
furat
0.75 mm
szerelvény
1/16 in. Valco
1/8 in. Valco
kompatibilitás
for connecting 1/8 to 1/16 in.
Általános leírás
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)