Fontos dokumentumok
Z685070
Ace sparger with hose barb
L × O.D. 575 mm × 14 mm, porosity 25-50 μm
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 6452-18
H × külső átmérő
575 mm × 14 mm
elzárócsap méret
0-5 mm
pórusméret
25-50 μm porosity
Általános leírás
Sparger tube with Ace fritted bottoms are available in various porosities. Top has either 0-3 or 0-5 mm stopcock and a 90 degree side arm hose connection. 10 mm O.D. spargers fit inside #11 Ace-Threds, 14 mm O.D. within #15 Ace- Threds.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)