Fontos dokumentumok
54986
Coupler for Legacy HPLC Guard Column Holder
PEEK, I.D. × O.D. × Overall L 0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
Terméknév
Coupler for Legacy Guard Column Holder, PEEK, I.D. × O.D. × Overall L 0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
Anyagok
PEEK
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 ea
technika/technikák
HPLC: suitable
belső átmérő × külső átmérő × teljes H
0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
szerelvény
10-32 male (Valco-compatible)
kompatibilitás
Also a replacement connector for stand-alone guard holder (54987)
for use with HPLC columns with 1/16", 10-32 thread end-fittings (Used with all Supelco and Astec columns, plus other brands that have the same thread dimensions.)
elválasztástechnika
chiral
Általános leírás
Finger-tight design couples HPLC columns that use 1/16" 10-32 Valco-compatible fittings with seating distance of 0.074". Also used as a replacement for PEEK coupler supplied in stand-alone guard cartridge holder, Cat. No. 54987.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)