Fontos dokumentumok
55213
Supelco
HPLC Column Coupler
for use with Discovery and SUPELCOSIL Columns, 3.0, 4.0, 4.6 mm I.D.
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
product name
HPLC Column Coupler,
kompatibilitás
for use with Discovery and SUPELCOSIL columns, 3.0, 4.0, 4.6 mm I.D.
Általános leírás
Connects two Discovery or SUPELCOSIL analytical columns. Zero dead volume design.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)