548550-U
Smart SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm (CAR/PDMS)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Smart SPME Fiber Assembly, Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler, needle size 23 ga
material
black hub
fused silica fiber
tűméret
23 ga
kiszerelés
pkg of 1 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
CAR/PDMS coating
kompatibilitás
(for gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225))
for use with PAL 3, Series 2 Smart autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Kompatibilitás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter
Related Content
A szilárd fázisú mikroextrakció (SPME) egy olyan oldószermentes mintaelőkészítési technika, amely bevonatos szálakat használ a GC vagy HPLC analízis előtt a mintából az érdeklődésre számot tartó analitok kivonására.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.