Fontos dokumentumok
52972-U
Supelco
Supelclean Z-Sep+ SPE Tube
About This Item
UNSPSC kód:
41104018
NACRES:
NB.21
material
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
összetétel
Bed wt., 500 mg
kiszerelés
pk of 30 ×
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
6 mL
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
This product was developed for pesticide residue analysis in livestock products. Use for samples that contain low or intermediate polarity pesticides.
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)