Fontos dokumentumok
G005413
HPLC Analysis of Testosterone and 1-Testosterone on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 50 μg/mL in 10:90 water:methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)