G005382
HPLC Analysis of Aldehydes and Ketones as DNPH Derivatives on Ascentis® Express C18
application for air monitoring, application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (40:60, A:B)
flow rate: 2 mL/min
pressure: 4685 psi (323 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 360 nm
injection: 5 μL
sample: Sample in water
alkalmasság
application for HPLC
application for air monitoring
alkalmazás(ok)
air monitoring
industrial hygiene
Analízis megjegyzés
Jogi információk
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)