53524-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L11
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pkg of 3 ea
a címkézés mértéke
7.1% carbon loading
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
5 mm × 2.1 mm
külső felület
135 m2/g
Mátrix
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
phenylhexyl phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å
működési pH
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Improve your reversed phase selectivity for polar aromatics and heterocyclic compounds with the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl U/HPLC column.