Fontos dokumentumok
917753
Sigma-Aldrich
Empty cartridges
3 mL, clear, 100/box
Szinonimák:
3d bioprinting consumables, Syringe barrels
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
leírás
3mL cartridges (100/box), clear
átmérő × H
11.1 mm (0.44′′) × 73.0 mm (2.88′′)
Alkalmazás
Empty cartridges for 3D Bioprinting application. The precision fit between barrel and piston ensures consistent fluid deposit. Wiper piston improves fluid control and keeps fluid from dripping. Pistons, end and tip caps are sold separately.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)