Fontos dokumentumok
52783-U
Supelco
Discovery® DSC-MCAX SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
összetétel
bed wt., 100 mg
kiszerelés
pk of 54
a címkézés mértéke
8.4% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
480 m2/g
térfogat
3 mL
Mátrix
silica gel base material (irregulary shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) bonding
sulfonic acid bonding
részecskeméret
50 μm
pórusméret
70 Å pore size
kapacitás
0.06 meq/g capacity
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
mixed mode
Általános leírás
Retention Mechanism: Mixed-Mode Cation Exchange (reversed-phase and cation-exchange)
Sample Matrix Compatibility: Aqueous Solutions (biological fluids, water)
  • Packed bed contains both octyl (C8) & benzene sulfonic acid (SCX) bondings
  • Dual retention mechanism broadens retention for a range of neutral, basic, acidic and zwitterionic compounds
  • Developed for superior selectivity/ sample clean up when isolating basic compounds from biological fluids
  • Greater ion-exchange capacity for isolating polar basic and zwitterionic compounds
  • Can be used to fractionate basic/ zwitterionic compounds from acidic and neutral compounds
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCapplication for SPE, application for HPLC