Fontos dokumentumok
54335-U
Supelco
Supelclean LC-Si SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Szinonimák:
Silica SPE cartidge, 6 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PTFE frit
glass hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed wt., 1 g
kiszerelés
pk of 30
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
térfogat
6 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
mátrix aktív csoport
silica bonding
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Általános leírás
Supelclean LC-Si SPE tube (glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30) is commonly used in environmental analysis to reduce leachables from PP hardware and PE frits.
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)