Merck
51851
Supelco
Diethylenetriamine
analytical standard
Szinonimák:
2,2′-Diaminodiethylamine, 2,2′-Iminodiethylamine, Bis(2-aminoethyl)amine
About This Item
Lineáris képlet:
(NH2CH2CH2)2NH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.17
Beilstein:
605314
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.6 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
676 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
6.7 %
törésmutató
n20/D 1.483-1.485
n20/D 1.484 (lit.)
bp
199-209 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
sűrűség
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)