Merck
50991-U
Supelco
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 2.7 μm particle size
material
stainless steel hardware (column)
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L86
leírás
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
termékcsalád
BIOshell
Jellemzők
endcapped: no
analit kémiai osztály(ok)
glycans
gyártó/kereskedő neve
BIOshell
kiszerelés
1 ea of
parameter
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
5 cm × 2.1 mm
külső felület
135 m2/g
matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
hydroxy, penta- phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å
operating pH range
2-9
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
Általános leírás
BIOshell Glycan HPLC Columns are specifically engineered to deliver fast, high resolution, reproducible glycan identification using HILIC chromatography. The Fused-Core columns provide improved resolution when compared to conventional LC methods thus allowing more reliable quantitation and confident identification of glycans.
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.