Fontos dokumentumok
509515
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
25MDR-LL-GT, volume 25 mL, needle size (not included)
Szinonimák:
SYRINGE SGE 25ML, LUER LOCK
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
glass syringe
tűméret
(not included)
Jellemzők
needle type Luer lock
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 009462
térfogat
25 mL
Általános leírás
  • SGE gas tight syringe without a needle, Model: 25MDR-LL-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)