Fontos dokumentumok
52602-U
Supelco
Discovery® DSC-18 SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Szinonimák:
C18 SPE cartridge tube
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PE frit (20 μm)
polypropylene
Minőségi szint
termékcsalád
Discovery®
Jellemzők
endcapped
összetétel
bed wt., 100 mg
kiszerelés
pk of 108
a címkézés mértéke
18% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
480 m2/g
térfogat
1 mL
matrix
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
részecskeméret
50 μm
pórusméret
70 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Polymerically bonded, octadecyl (18 %C), endcapped
  • Higher 18 %C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • The least selective phase: retains most organic analytes from aqueous matrices
  • Can also be used for desalting aqueous matrices
  • Beneficial for extracting structurally diverse analytes from the same sample
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hardik Chandasana et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 985, 180-188 (2015-02-16)
Apocynin is a major active constituent of Picrorhiza kurroa that exhibits potent anti-inflammatory activity by inhibiting superoxide-generating NADPH oxidase enzyme. To elucidate detailed pharmacokinetic profile of apocynin, high-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was developed in
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC