Fontos dokumentumok
40353-U
Supelco
48 Component Indoor Air Standard
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methanol: water (19:1), ampule of 1 mL
Szinonimák:
Indoor Air Quality Calibration Standard, 48 components
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
1000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Alkalmazás
  • Monitoring and analysis of indoor air pollutants: The 48 Component Indoor Air Standard is crucial for the accurate monitoring and characterization of volatile organic compounds (VOCs) within various environments, providing essential data for assessing air quality and exposure risks (Gushit et al., 2022).
  • Research on air quality effects on health: This standard aids in the study of the impact of indoor air pollutants on human health, especially in controlled environments where precise quantification of VOCs is necessary to link exposure levels to potential health outcomes (Zwozdziak et al., 2016).
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Acetone
    Benzene
    Bromodichloromethane
    1-Butanol
    2-Butanone
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    Decane
    Decanal
    1,4-Dichlorobenzene
    1,2-Dichloroethane
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    2,4-Dimethylpentane
    Dodecane
    Ethyl alcohol, Pure
    Ethylbenzene
    2-Ethyltoluene
    3-Ethyltoluene
    4-Ethyltoluene
    Heptane
    Hexane
    Hexadecane
    (R)-(+)-Limonene
    4-Methyl-2-pentanone
    Nonanal
    Nonane
    Octane
    Pentadecane
    (1S)-(-)-alpha-Pinene
    (-)-beta-Pinene
    1-Propanol
    2-Propanol
    Styrene
    Tetrachloroethylene
    Tetradecane
    1,2,4,5-Tetramethylbenzene
    Toluene
    Trichloroethylene
    Tridecane
    1,2,3-Trimethylbenzene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    1,3,5-Trimethylbenzene
    2,2,4-Trimethylpentane
    Undecane
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Összes mutatása (48)
Figyelmeztetés
Danger
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
closed cup
Lobbanási pont (C)
closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)