Fontos dokumentumok
28046-U
Equity-1 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Szinonimák:
GC column, Equity-1, poly(dimethyl siloxane)
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
parameter
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Béta-érték
250
df
0.25 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
alkalmazás(ok)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
oszloptípus
capillary non-polar
Általános leírás
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Related Content
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.