Fontos dokumentumok
442499
Bromodichloroacetic acid
analytical standard
Szinonimák:
Bromdichloroacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
69-72 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrCl2O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSWVFEQKZFUULO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sigma-Aldrich offers bromodichloroacetic acid for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analysis.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?