Merck
A-203
Supelco
Acetaldehyde-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Szinonimák:
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
224.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
vial of 100 mg
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
mp
165-168 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3