Merck
01378
Supelco
Acetone-2,4-DNPH
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.20
Beilstein:
960878
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tárolási körülmény
under inert gas (argon)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
mp
126-128 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
  • High-throughput colorimetric assays for microbial production: Acetone-2,4-DNPH is utilized in high-throughput colorimetric assays, optimized for the detection of ketones and aldehydes in microbial cell factories, offering a robust method for monitoring biotechnological production processes (Kozaeva et al., 2022).
  • Advanced detection of carbonyl compounds in airborne particles: Acetone-2,4-DNPH is employed in ultra-fast liquid chromatography coupled with mass spectrometry for the determination of free- and bound-carbonyl compounds in airborne particles, highlighting its critical role in environmental monitoring and health-related studies (Melo Cardozo et al., 2020).
  • Quantitative diagnostic analysis of human blood: The compound is used in a method involving high-performance liquid chromatography for quantitative clinical diagnostic analysis of acetone in human blood, indicating its significance in metabolomic research and diagnostics (Akgul Kalkan et al., 2016).
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)