Fontos dokumentumok
GE17-5448-01
Capto Blue
Cytiva 17-5448-01, pack of 25 mL
About This Item
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
Cibacron Blue
kiszerelés
pack of 25 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-5448-01
tárolási körülmény
(Solution of 0.1 M KH2PO4 and 20% Ethanol; 0.1 M Potassium Phosphate containing 20% Ethanol)
matrix
highly cross-linked agarose
átlagos részecskeméret
75 μm (d50v)
cleaning in place
2-13
working range
3-13
kapacitás
>24 mg binding capacity(HSA/ml medium (Qb10 at 4 min residence time))
alkalmasság
suitable for bioprocess medium
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Capto Blue affinity resin with Cibacron Blue ligand has outstanding pressure and flow properties, allowing rapid processing of large sample volumes of albumin and other proteins.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
Capto is a trademark of Cytiva
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Ez az oldal bemutatja, hogyan kell átváltani az áramlási sebesség és a térfogatáram között az antitestek affinitáskromatográfiájában.
Protocols
This page shows how purify or remove albumin with Blue Sepharose and Capto Blue from Cytiva.