Fontos dokumentumok
33321-U
Supelco
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 200 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Anyagok
clear glass vial
polyethylene plug (starburst closure)
Jellemzők
closure type snap plug (included)
kiszerelés
pkg of 200 ea
fiola külső átmérő × Ma
8 mm × 40 mm
térfogat
1 mL
szerelvény
plug for 8 mm
kompatibilitás
for use with Waters 96 Autosampler
Általános leírás
This vial is designed to work in the Waters WISP™ 96 Position Autosampler. Avialable in clear Type 1 borosilicate glass. Vials feature thicker walls for safer sample handling.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Waters is a registered trademark of Waters
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)