Fontos dokumentumok
33326
Supelco
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
clear glass vial
polyethylene closure (starburst closure)
Jellemzők
closure type snap plug (included)
kiszerelés
pkg of 1000 ea
fiola külső átmérő × Ma
8 mm × 40 mm
térfogat
1 mL
szerelvény
plug for 8 mm
Általános leírás
This vial is designed to work in the Waters WISP™ 96 Position Autosampler. Avialable in clear Type 1 borosilicate glass. Vials feature thicker walls for safer sample handling.
Jogi információk
Waters is a registered trademark of Waters
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)