Merck
Z740272
Aluminum heating/cooling block
Holds 48 x 1.5 mL tubes
Szinonimák:
Diversified Biotech CHAM-3000, aluminium dry block, dry block, tube cooling block, tube heating block
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41102404
NACRES:
NB.35
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
aluminum
Jellemzők
Holds 48 x 1.5 mL tubes
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech CHAM-3000
technika/technikák
PCR: suitable
méret
156x76x33 mm
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Alkalmazás
Aluminum heating/cooling block has been used to cool the tubes after centrifugation.
Tulajdonságok és előnyök
  • Solid anodized aluminum, our chambers offer long-lasting durability and reliability.
  • Use with ice pans/buckets for optimal sample cooling.
  • Keep your tubes cool and maintain stable temperatures throughout your sample handling process.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Takahiro Yamasaki et al.
Bio-protocol, 9(5), e3186-e3186 (2019-03-05)
Glycosylation of asparagine residues is widespread in Eukarya, and occurs in virtually all Archaea and some eubacterial species. A membrane-bound enzyme, oligosaccharyltransferase, catalyzes the transfer of an oligosaccharide chain from a sugar donor (lipid-linked oligosaccharide, LLO) to an asparagine residue