Fontos dokumentumok
SYNH200003
Synthware aluminum heat transfer block for round bottom flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.51
gyártó/kereskedő neve
H200003
Általános leírás
holds 5, 10 and 25mL round bottomflasks, one hold on the top for a standard thermometer.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)