Fontos dokumentumok
28622-U
Hamilton® 1001LTN syringe
1001LTN, volume 1 mL, needle size 26 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
tűméret
26 ga (cone tip, side port)
leírás
gastight
Jellemzők
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 203141
tű H
56 mm (2.2 in.)
térfogat
1 mL
kompatibilitás
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)