Merck
377635
Sigma-Aldrich
Octadecyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 20-22% loading
Szinonimák:
C18 silica gel
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Forma
powder
Minőségi szint
a címkézés mértéke
20-22% loading
külső felület
~550 m2/g
Mátrix
irregular silica particle platform
mátrix aktív csoport
C18 phase
részecskeméret
200-400 mesh
pórusméret
60 Å pore size
Alkalmazás
Octadecyl-functionalized silica gel is generally used as a stationary phase for low- and medium-pressure reversed-phase liquid chromatography.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Antitrypanosomatid activity of flavonoid glycosides isolated from Delphinium gracile, D. staphisagria, Consolida oliveriana and from Aconitum napellus subsp. Lusitanicum
Marin C, et al.
Phytochemistry Letters, 19(2), 196-209 (2017)
Acylated flavonol glycosides from Delphinium staphisagria
Diaz JG, et al.
Phytochemistry Letters, 1(2), 125-129 (2008)
Synthesis and characterization of polymeric C18 stationary phases for liquid chromatography
Sander LC and Wise SA
Analytical Chemistry, 56(3), 504-510 (1984)